Documenti
40998
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulfonate inner salt
purum, ≥95.0% (N)
Sinonimo/i:
Octyl sulfobetaine, SB3-8
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.44
Beilstein:
3962489
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Descrizione
zwitterionic
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (N)
Impurezze
≤5% water
CMC
330 mM (20-25°C)
Punto di fusione
171-174 °C
212-215 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Zwitterionic detergent employed in capillary zone electrophoresis, CZE
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
M. Senda et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 15, 778-778 (1992)