40925
Chloro-dimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silane
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl-dimethylchlorosilane, Chloro-dimethyl(1H,1H,2H,2H-perfluorhexyl)silane, DMNFHSCl, Dimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)chlorosilane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.350
P. eboll.
159-161 °C (lit.)
Densità
1.360 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)