40775
Nano Silica Gel Adamant™ on TLC Plates
glass plates
Sinonimo/i:
Silica Gel Nano Adamant™ on TLC Plates
About This Item
Stato
glass plates
Caratteristiche
binder Organic
fluorescent indicator: no
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
5 cm × 5 cm
Spessore strato
200 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)