Documenti fondamentali
38874
Supelco
Pseudoerythromycin A enol ether
analytical standard
Scegli un formato
5 MG
537,00 €
537,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
537,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H65NO12
Numero CAS:
Peso molecolare:
715.91
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
537,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@@H](O)[C@@](C)(O)C1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@]4(C)CC(C)=C(O4)[C@@H]1C
InChI
1S/C37H65NO12/c1-14-25(39)37(10,43)32-20(4)28-18(2)16-36(9,50-28)31(49-34-27(40)24(38(11)12)15-19(3)45-34)21(5)29(22(6)33(42)48-32)47-26-17-35(8,44-13)30(41)23(7)46-26/h19-27,29-32,34,39-41,43H,14-17H2,1-13H3/t19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,29+,30+,31-,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
NMIWBQUQCOMGHJ-FYFYGOHNSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B Greenwood et al.
Gastroenterology, 106(3), 624-628 (1994-03-01)
Erythromycin (EM-A) and some of its analogues stimulate gastrointestinal smooth muscle contractions. Because gastroesophageal reflux disease (GERD) in humans is in part caused by a reduction in lower esophageal sphincter (LES) pressure, the aim of this study was to investigate