38030
3,5-Diiodosalicylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
220-230 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O
InChI
1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)