Documenti fondamentali
37072
Supelco
Formaldehyde test kit Quantofix®
10-200 mg/L (HCHO)
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
Descrizione
semi-quantitative
Analiti specifici
formaldehyde
Campo di misura
10-200 mg/L (HCHO)
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Descrizione generale
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 10 − 20 − 40 − 60 − 100 − 200 mg/L HCHO
Note legali
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Formaldeide tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
47673
Formaldeide
Formaldeide for molecular biology, 36.5-38% in H2O
Sigma-Aldrich
F8775
Formaldeide
Formaldeide ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Sigma-Aldrich
252549
Formaldeide