37063
Special indicator paper
pH 5.5-9.0
Sinonimo/i:
Indicator paper, special
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
non-bleeding: no
refill: no
pH
5.5-9.0
Compatibilità
corresponds for shade of color acc. to scale
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial hygiene
Metodo di rivelazione
colorimetric
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
roll with approx. 5 m
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)