36697
4-Chlorotoluene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.38 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 45 °C)
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
6-8 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)