Documenti fondamentali
34567
Supelco
Flonicamid Metabolite TFNA
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shanshan Wang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 161, 420-429 (2018-06-17)
Flonicamid, a novel selective systemic pesticide, can effectively control a broad range of insect pests. However, the dissipation behaviors and the terminal residues of flonicamid and its metabolites in some crops and soils remain unclear. Herein, an easy, sensitive and