Documenti fondamentali
34523
Supelco
Linuron-d6
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-d3-1-methyl-d3-urea
Scegli un formato
10 MG
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
384,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D6H4Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1)N(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
XKJMBINCVNINCA-WFGJKAKNSA-N
Categorie correlate
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)