34519
Fipronil carboxamide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-trifluoromethanesulfinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Scegli un formato
247,10 €
Prezzo di listino353,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
247,10 €
Prezzo di listino353,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Stringa SMILE
NC1=C(S(C(F)(F)F)=O)C(C(N)=O)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H6Cl2F6N4O2S/c13-4-1-3(11(15,16)17)2-5(14)7(4)24-9(21)8(6(23-24)10(22)25)27(26)12(18,19)20/h1-2H,21H2,(H2,22,25)
OPPWTDFHAFPGOT-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.