34183
(S)-3-Anilino-5-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(5S)-5-Methyl-5-phenyl-3-(phenylamino)-2,4-imidazolidinedione, Fenamidone Metabolite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@]1(NC(=O)N(Nc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3O2/c1-16(12-8-4-2-5-9-12)14(20)19(15(21)17-16)18-13-10-6-3-7-11-13/h2-11,18H,1H3,(H,17,21)/t16-/m0/s1
KTUBSXMBPVHJQY-INIZCTEOSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)