Documenti fondamentali
34177
Supelco
Methiocarb sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Methylsulfinyl-3,5-xylyl-N-methylcarbamate, Mercaptodimethur sulfoxide, Mesurol sulfoxide, Methiocarb breakdown product
Scegli un formato
100 MG
121,00 €
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
121,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(C)=O
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-7-5-9(15-11(13)12-3)6-8(2)10(7)16(4)14/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
FNCMBMZOZQAWJA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methiocarb sulfoxide, is a carbamate insecticide, which is used to control rice insects.[1] It is a metabolite of methiocarb present in honey.[2]
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Development and validation of a multi-residue method for pesticide determination in honey using on-column liquid?liquid extraction and liquid chromatography?tandem mass spectrometry
Pirard C, et al.
Journal of Chromatography A, 1152, 116-123 (2007)
Gas chromatographic analysis of methiocarb and its metabolites in soil and rice
Keum.S.Y, et al.
Chromatographia, 52, 237-241 (2000)
Md Musfiqur Rahman et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1060, 387-394 (2017-07-01)
A simultaneous analytical method was developed for the determination of methiocarb and its metabolites, methiocarb sulfoxide and methiocarb sulfone, in five livestock products (chicken, pork, beef, table egg, and milk) using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Due to the rapid degradation