Documenti fondamentali
33910
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethylene
purum, cis+trans, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Acetylene dibromide
About This Item
Formula condensata:
BrCH=CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.85
Beilstein:
1719351
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.542
P. ebollizione
107-110 °C (lit.)
Densità
2.27 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br\C=C\Br
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)