33765
trans-Mevinphos
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(Z)-3-(Dimethoxyphosphinyloxy)-2-butenoic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)\C=C(\C)OP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C7H13O6P/c1-6(5-7(8)10-2)13-14(9,11-3)12-4/h5H,1-4H3/b6-5-
GEPDYQSQVLXLEU-WAYWQWQTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.