332488
Crystal Violet lactone
Dye content 97 %
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 97%
Punto di fusione
180-183 °C (lit.)
λmax
354 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3cc(ccc23)N(C)C)c4ccc(cc4)N(C)C
InChI
1S/C26H29N3O2/c1-27(2)20-11-7-18(8-12-20)26(19-9-13-21(14-10-19)28(3)4)24-16-15-22(29(5)6)17-23(24)25(30)31-26/h7-17H,1-6H3
IPAJDLMMTVZVPP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?