Documenti fondamentali
32883
Supelco
4-tert-Octylphenol monoethoxylate
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.38
Beilstein:
2114647
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
1 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sigma-Aldrich offers 4-tert-octylphenol (1 μg/mL in acetone) monoethoxylate solution for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyzes.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marie Orre et al.
Neurobiology of aging, 35(12), 2746-2760 (2014-07-09)
Reactive astrocytes and microglia are associated with amyloid plaques in Alzheimer's disease (AD). Yet, not much is known about the molecular alterations underlying this reactive phenotype. To get an insight into the molecular changes underlying AD induced astrocyte and microglia
Pasqualino De Antonellis et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(8), 2114-2131 (2014-06-11)
Several genes encoding for proteins involved in proliferation, invasion, and apoptosis are known to be direct miR-34a targets. Here, we used proteomics to screen for targets of miR-34a in neuroblastoma (NBL), a childhood cancer that originates from precursor cells of
Olga Pougovkina et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3513-3522 (2014-02-12)
Mitochondria integrate metabolic networks for maintaining bioenergetic requirements. Deregulation of mitochondrial metabolic networks can lead to mitochondrial dysfunction, which is a common hallmark of many diseases. Reversible post-translational protein acetylation modifications are emerging as critical regulators of mitochondrial function and
Matasha Dhar et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 28(7), 1073-1087 (2014-06-01)
Leptin acts in the hippocampus to enhance cognition and reduce depression and anxiety. Cognitive and emotional disorders are associated with abnormal hippocampal dendritic spine formation and synaptogenesis. Although leptin has been shown to induce synaptogenesis in the hypothalamus, its effects
Nobuhiko Hamazaki et al.
Development (Cambridge, England), 142(5), 910-920 (2015-01-31)
In mice, zygotic activation occurs for a wide variety of genes, mainly at the 2-cell stage. Long noncoding RNAs (lncRNAs) are increasingly being recognized as modulators of gene expression. In this study, directional RNA-seq of MII oocytes and 2-cell embryos