Documenti fondamentali
32586
Supelco
Florasulam
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide
Scegli un formato
50 MG
159,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
159,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8F3N5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
InChI
1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
QZXATCCPQKOEIH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Florasulam is a selective triazolopyrimidine sulfonanilide post-emergent herbicide. Its pesticidal mode of action (MOA) is via inhibition of acetolactate synthase (ALS) in plants. ALS is found in the chloroplast where it catalyses branch chained amino acid biosynthesis. Inhibition of ALS results in inhibition of plant cell division, decreased plant growth, and ultimately, plant death.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Nicosulfuron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34210
Nicosulfuron
Fluroxypyr PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45758
Fluroxypyr
Pyrazophos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45648
Pyrazophos
Aminopyralid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32457
Aminopyralid
Diflufenican PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45751
Diflufenican
Tebuconazole PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32013
Tebuconazole
Haloxyfop-P-methyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33197
Haloxyfop-P-methyl