Documenti fondamentali
32584
Supelco
Tembotrione metabolite AE 1417268
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-{2-Chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}-4,6-dihydroxycyclohexane-1,3-dione
Scegli un formato
25 MG
187,00 €
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
187,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16ClF3O8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)c1ccc(c(Cl)c1COCC(F)(F)F)C(=O)C2C(=O)C(O)CC(O)C2=O
InChI
1S/C17H16ClF3O8S/c1-30(27,28)11-3-2-7(13(18)8(11)5-29-6-17(19,20)21)14(24)12-15(25)9(22)4-10(23)16(12)26/h2-3,9-10,12,22-23H,4-6H2,1H3
KGPIRVWYAUCFAI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)