Documenti
32566
Supelco
1H-Benzotriazole-(ring-d4) solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4HN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
50 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]nnc2c1[2H]
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)/i1D,2D,3D,4D
QRUDEWIWKLJBPS-RHQRLBAQSA-N
Descrizione generale
Certan Vial
Applicazioni
1H-Benzotriazole-(ring-d4) has been used as an analytical standard for the determination of benzothiazoles in indoor samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Benzothiazoles in indoor air from Albany, New York, USA, and its implications for inhalation exposure.
Wan Y, et al.
Journal of Hazardous Materials, 311, 37-42 (2016)