32443
Carboxyibuprofen
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[4-(2-Carboxypropyl)phenyl]propionic acid, 3-[4-(1-Carboxyethyl)phenyl]-2-methylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H16O4/c1-8(12(14)15)7-10-3-5-11(6-4-10)9(2)13(16)17/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
DIVLBIVDYADZPL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?