Documenti
32391
Supelco
Flucarbazone sodium
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Flucarbazone sodium salt, 4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-(2-trifluoromethoxyphenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10F3N4NaO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.28
Codice UNSPSC:
12352202
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
InChI
1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1
UOUXAYAIONPXDH-UHFFFAOYSA-M
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)