Documenti fondamentali
32373
Supelco
Fenthion oxon sulfone
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl phosphate, Fenoxon sulfone
Scegli un formato
25 MG
93,10 €
93,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
93,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15O6PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.26
Beilstein:
8688755
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
93,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=P(OC)(OC)OC1=CC(C)=C(S(=O)(C)=O)C=C1
InChI
1S/C10H15O6PS/c1-8-7-9(16-17(11,14-2)15-3)5-6-10(8)18(4,12)13/h5-7H,1-4H3
VUTHWSUXEOILTN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)