Documenti
32186
Supelco
Oxolinic acid-(ethyl-d5)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
5-(Ethyl-d5)-8-oxo-5,8-dihydro-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13D5H6NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2
KYGZCKSPAKDVKC-ZBJDZAJPSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)