Documenti fondamentali
32178
Supelco
Albendazole sulfoxide-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Albendazoloxide-d3, Methyl-d3 [5-(propane-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamate, Ricobendazole-d3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D3H12N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(OC([2H])([2H])[2H])NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(CCC)=O)=C2
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
VXTGHWHFYNYFFV-BMSJAHLVSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)