32072
Simeton
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-Bis(ethylamino)-6-methoxy-s-triazine, N2,N4-Diethyl-6-methoxy-1,3,5-triazine-2,4-diamine, NSC 163050, Simetone
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCNc1nc(NCC)nc(OC)n1
InChI
1S/C8H15N5O/c1-4-9-6-11-7(10-5-2)13-8(12-6)14-3/h4-5H2,1-3H3,(H2,9,10,11,12,13)
HKAMKLBXTLTVCN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
contaminants[2] and in LC-MS/MS analysis for determination of pesticide residue from constructed wetlands.3
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)