31682
Carpropamid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,2-Dichloro-N-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]-1-ethyl-3-methylcyclopropanecarboxamide
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC1(C(C)C1(Cl)Cl)C(=O)NC(C)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H18Cl3NO/c1-4-14(10(3)15(14,17)18)13(20)19-9(2)11-5-7-12(16)8-6-11/h5-10H,4H2,1-3H3,(H,19,20)
RXDMAYSSBPYBFW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)