31622
Bithionol
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′-Thio-bis(4,6-dichlorophenol), Bis(2-hydroxy-3,5-dichlorophenyl) sulfide
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Spettro attività antibiotica
parasites
applicazioni
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Sc2cc(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C12H6Cl4O2S/c13-5-1-7(15)11(17)9(3-5)19-10-4-6(14)2-8(16)12(10)18/h1-4,17-18H
JFIOVJDNOJYLKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)