Documenti fondamentali
31211
Supelco
Heptachlor solution
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5Cl7
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1C=CC2C1[C@]3(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3(Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl7/c11-4-2-1-3-5(4)9(15)7(13)6(12)8(3,14)10(9,16)17/h1-5H/t3?,4?,5?,8-,9+/m1/s1
FRCCEHPWNOQAEU-ZFBAKZBRSA-N
Descrizione generale
Heptachlor, a chlorinated cyclodiene, is generally used as chiral pesticide.[1]
Applicazioni
Heptachlor may be used as an insecticide analytical standard for the determination of the analyte:
  • In groundwater samples by solid phase microextraction (SPME) method with a polyacrylate fibre, prior to detection by gas chromatography mass spectrometry in electron impact ionisation mode (GC–EI-MS).[2]
  • In fruits and vegetables using solid phase extraction clean-up followed by gas chromatography and electron-capture detection (GC–ECD).[3]
Heptachlor was used in determination of concentration levels of heptachlor in dry fish using gas chromatography with electron capture detector.[4]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sources, atmospheric transport and deposition mechanism of organochlorine pesticides in soils of the Tibetan Plateau.
Chen L
The Science of the Total Environment, 577, 405-412 (2017)
Incidence of organochlorine insecticides (DDT and heptachlor) in Bangladeshi dry fish: Seasonal trends and species variability
Bhuiyan, N.I., Bhuiyan, Habibur Rahman; and Nath, K.K.
African Journal of Environmental Science and Technology (2009)
Determination of organochlorine and pyrethroid pesticides in fruit and vegetables using solid phase extraction clean-up cartridges.
Sharif Z, et al.
Journal of Chromatography A, 1127(1-2), 254-261 (2006)
Sérgio Sousa et al.
Environmental technology, 32(5-6), 673-683 (2011-09-01)
Pesticides have been responsible for strong environmental impacts, mainly due to their persistence in the environment. Removal technologies are usually combined, because degradation of organic matter is needed prior to a tertiary treatment to guarantee pesticides elimination to levels below
Pingping Zhou et al.
Environment international, 42, 152-159 (2011-07-01)
Dietary exposure to persistent organochlorine pesticides (OCPs) was assessed for Chinese populations, using the total diet study (TDS) approach in 2007. Multistage random cluster sampling method was used in this study. 108 composite samples, representative of foods "as consumed" by