31091
4,4′-DDOH
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Stringa SMILE
OCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H12Cl2O/c15-12-5-1-10(2-6-12)14(9-17)11-3-7-13(16)8-4-11/h1-8,14,17H,9H2
ZVIDYKRNLNAXFT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)