310441
Lead(II) chromate
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥98.0%
Impurezze
≤0.01% C compounds
≤0.15% solubles
Stringa SMILE
[PbH2++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
MOUPNEIJQCETIW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?