31013
Mercury(II) sulfate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Mercuric sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99%
Residuo alla calcinazione (dopo riduzione con HCOOH)
≤0.02% (as SO4)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
Hg+: ≤500 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤30 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?