30184
Bisoctrizole
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol], Tinosorb M
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
195-199 °C
197-199 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(cc(c2O)-n3nc4ccccc4n3)C(C)(C)CC(C)(C)C)c(O)c(c1)-n5nc6ccccc6n5
InChI
1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3
FQUNFJULCYSSOP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Packaging materials using high performance liquid chromatography (HPLC) with a diode array detector (DAD).[3][3]
- Seawater samples using ultra-high-performance liquid chromatography and tandem mass spectrometry detection (UHPLC-MS/MS).[1]
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?