Documenti fondamentali
296244
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-3′-methylacetophenone
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 3-Methylresacetophenone, 4-Acetyl-2-methylresorcinol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H2(OH)2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Per informazioni sul prodotto 296244, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
153-156 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-5-8(11)4-3-7(6(2)10)9(5)12/h3-4,11-12H,1-2H3
KMTLZBUHQPQFAV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)