29059
1,3-Cyclohexanedione
purum, for fluorescence, ≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
Dihydroresorcinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for fluorescence
purum
Saggio
≥97.0% (T)
Residuo alla calcinazione
~0.5%
Punto di fusione
101-105 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 375 nm; λem 458 nm in H2O (after derivatization of aldehydes)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)