27725
Oxalic acid dihydrate
puriss., ≥99%
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99%
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?