Documenti fondamentali
26745-U
7000 series repair kits
for use with Hamilton 7105 KH
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
24 ga (bevel tip)
Descrizione
7105KH
Caratteristiche
(Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 17893
Lungh. ago
70 mm (2.75 in.)
Volume
5 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 7105 KH
Descrizione generale
Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)