258091
3,3′-Diethyloxadicarbocyanine iodide
99%
Sinonimo/i:
3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2-benzoxazolinylidene)-1,3-pentadienyl]benzoxazolium iodide, DODC Iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
232 °C (dec.) (lit.)
λmax
582 nm
Fluorescenza
λex 582 nm; λem 603 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[I-].CCN1\C(Oc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2O2.HI/c1-3-24-18-12-8-10-14-20(18)26-22(24)16-6-5-7-17-23-25(4-2)19-13-9-11-15-21(19)27-23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?