257397
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
≥99%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.40
Beilstein:
325741
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥99%
Punto di fusione
242-246 °C (lit.)
λmax
362 nm
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Suitable as laser dye
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?