25007
Ammonio acetato
technical, ≥97.0%
About This Item
Grado
technical
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?