Documenti fondamentali
24260
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylborane solution
purum, ~1 M in hexane
Sinonimo/i:
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
Formula condensata:
(C6H11)2BCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.57
Beilstein:
3233942
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
purum
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
~1 M in hexane
Densità
0.74 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Altre note
Ideal reagent for the generation of E-enol borinates from ketones in high stereoselectivity[1]
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K. Ganesan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)