Documenti fondamentali
240559
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Beilstein:
1633445
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Il prodotto 240559 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
698 °F
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
230 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,4-Butanediol is an industrial solvent that is mainly used in the preparation of important polymers such as polyurethanes and polybutylene terephthalate (PET).[1][2]
Applicazioni
1,4-Butanediol may be used in the preparation of 3-buten-1-ol[3] and tetrahydrofuran via dehydration.[4] It may also be used as a reducing agent for carbonyl compounds to form the corresponding alcohols via transfer hydrogenation reaction.[5]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
273.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
134 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Kinetics and mechanism of tetrahydrofuran synthesis via 1, 4-butanediol dehydration in high-temperature water
Hunter SE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(16), 6229-6239 (2006)
Dehydration of 1,4-butanediol into 3-buten-1-ol catalyzed by ceria.
Sato S, et al.
Catalysis Communications, 5(8), 397-400 (2004)
New diol processes: 1, 3-propanediol and 1, 4-butanediol
Haas T, et al.
Applied Catalysis A: General, 280(1), 83-88 (2005)
Reduction of aldehydes and ketones by transfer hydrogenation with 1, 4-butanediol.
Maytum HC, et al.
Organic Letters, 9(21), 4387-4389 (2007)
Sandra Rinne Dahl et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 885-886, 37-42 (2012-01-10)
The demand of high throughput methods for the determination of gamma-hydroxybutyrate (GHB) and its precursors gamma-butyrolactone (GBL) and 1,4-butane-diol (1,4BD) as well as for pregabalin is increasing. Here we present two analytical methods using ultra-high pressure liquid chromatography (UPLC) and
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf