Documenti fondamentali
23568
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.56
Beilstein:
605632
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Densità del vapore
3.86 (vs air)
Tensione di vapore
11.8 mmHg ( 25 °C)
Grado
absolute
puriss.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
1178 °F
Qualità
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Limite di esplosione
7.1 %
Impurezze
≤0.005% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.525
P. eboll.
132 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sedlak DL and Andren AW.
Environmental Science & Technology, 25(4), 777-782 (1991)
T F Guerin et al.
Letters in applied microbiology, 32(5), 340-345 (2001-05-01)
The aim of the current study was to test whether resazurin changed colour when incubated with a range of organic chemicals used as growth substrates in bioremediation studies and to determine whether resazurin was more effective in estimating microbial growth
Yang J, et al.
Macromolecules, 41(24), 9650-9655 (2008)
Coq B, et al.
J. Catal., 101(2), 434-445 (1986)
Yiling Wang et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(13), 7170-7179 (2015-03-21)
Solution-processed organic-inorganic hybrids composing of MoO3 nanoparticles and PEDOT:PSS were developed for use in inverted organic solar cells as hole transporting layer (HTL). The hybrid MoO3:PEDOT:PSS inks were prepared by simply mixing PEDOT:PSS aqueous and MoO3 ethanol suspension together. A