23320
3-Chloroaniline
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Tensione di vapore
1 mmHg ( 63.5 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.594 (lit.)
n20/D 1.594
P. eboll.
95-96 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−11-−9 °C (lit.)
Densità
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Endocrine system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?