Documenti fondamentali
230413
Sigma-Aldrich
Mercury(I) nitrate dihydrate
≥97.0%, ACS reagent
Sinonimo/i:
Mercurous nitrate dihydrate
About This Item
Formula condensata:
Hg2(NO3)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
561.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
ACS reagent
Saggio
≥97.0%
Impurezze
≤0.005% insolubles
Residuo dopo riduzione
≤0.01%
Densità
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Hg2+: ≤0.5%
Stringa SMILE
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)