Documenti
21795
Sigma-Aldrich
Carbazole-9-carbonyl chloride
purum, for fluorescence, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
9-(Chloroformyl)carbazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.66
Beilstein:
161868
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
for fluorescence
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
100-104 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)n1c2ccccc2c3ccccc13
Applicazioni
Reagent used for the fluorogenic labeling of amino acids.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S. Allenmark
Tetrahedron Letters, 31, 1455-1455 (1990)