Documenti fondamentali
21392
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1800 series
1805N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Scegli un formato
1 EA
137,00 €
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
137,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22s ga (bevel tip)
Descrizione
Gastight®
Caratteristiche
needle type N (cemented)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 84881
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Descrizione generale
  • Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
  • Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
  • Accurate and reproducible to ±1%
  • Field repairable
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)