Key Documents
21327
Sigma-Aldrich
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
(1R,E)-(+)-2,3-Bornanedione 3-oxime, anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.23
Beilstein:
3200377
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D +199±3°, c = 1% in ethanol
Punto di fusione
153-156 °C (lit.)
153-156 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)\C1=N/O)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7-/t6-,10+/m1/s1
YRNPDSREMSMKIY-HAKKTOSXSA-N
Altre note
Chiral intermediate; starting material for the synthesis of cis-3-amino-borneol and -isoborneol, versatile chiral auxiliaries
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N. Ikota et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34, 1050-1050 (1986)
R.A. Chittenden et al.
Journal of the Chemical Society, 49-49 (1970)
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 25, 39-39 (1984)
Catalytic asymmetric induction. Highly enantioselective addition of dialkylzincs to aldehydes.
M Kitamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(19), 6071-6072 (1986-09-01)