206865
Primuline
Dye content 50 %
Sinonimo/i:
Direct Yellow 59, Primuline Yellow
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 50%
Punto di fusione
>300 °C
λmax
229 nm (2nd)
340-355 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Cc1ccc2nc(sc2c1S([O-])(=O)=O)-c3ccc4nc(sc4c3)-c5ccc(N)cc5
InChI
1S/C21H15N3O3S3.Na/c1-11-2-8-16-18(19(11)30(25,26)27)29-21(24-16)13-5-9-15-17(10-13)28-20(23-15)12-3-6-14(22)7-4-12;/h2-10H,22H2,1H3,(H,25,26,27);/q;+1/p-1
RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE PROMOTES LIPID DROPLET BIOSYNTHESIS
AND STABILITY IN TISSUE CULTURE AND IN VIVO.