Documenti fondamentali
19115
Supelco
Silver ionophore VI
Selectophore, function tested
Sinonimo/i:
2-(Octadecyloxymethyl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H43NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Nome Commerciale
Selectophore
Qualità
function tested
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCc1ccccn1
InChI
1S/C24H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-22-26-23-24-20-17-18-21-25-24/h17-18,20-21H,2-16,19,22-23H2,1H3
CIMKFNVBRHPSRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Nota sulla preparazione
The membrane for electrode was prepared with 3wt% of this compound 20mol% of K-TCPB , 67.9%Bis(1-butylpentyl)adipate(BBPA) as solvent membrane and 29.1% of PVC.
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)